725129
Lithium manganese oxide
spinel, powder, <0.5 μm particle size (BET), ≥98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium manganese(III,IV) oxide, LMO
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Ensaio
≥98% trace metals basis
forma
powder
peso molecular
Mw 180.81 g/mol
composição
LiMn2O4
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
<0.5 μm (BET)
pf
>400 °C (lit.)
400 °C
densidade
4.1 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-][Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/Li.2Mn.4O/q+1;;;;;;-1
chave InChI
VLXXBCXTUVRROQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Li-Batteries, material for electrodes design and manufacturing
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.