751340
4-Stilbenecarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
4-(2-Phenylethenyl)benzoic acid, 4-Styrylbenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
248-253 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(\C=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C15H12O2/c16-15(17)14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,(H,16,17)/b7-6+
chave InChI
IAGXTPCOGVFRSQ-VOTSOKGWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3