Documentos
750395
Sigma-Aldrich
5-Chloropyrimidine-2-thiol
95%
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-mercaptopyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3ClN2S
Número CAS:
Peso molecular:
146.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
210-225 °C
cadeia de caracteres SMILES
Sc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H3ClN2S/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
chave InChI
YQPFSEFXQRQMHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3