Documentos Principais
750255
Sigma-Aldrich
Potassium 4-dibenzothiophenetrifluoroborate
97%
Sinônimo(s):
Potassium 4-dibenzothienyltrifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H7BF3KS
Número CAS:
Peso molecular:
290.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
289-294 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H7BF3S.K/c14-13(15,16)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)17-12(9)10;/h1-7H;/q-1;+1
chave InChI
XYTNZQSGZIYGCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)