750042
1,3,5-Tris(2-thienyl)benzene
97%
Sinônimo(s):
1,3,5-Tri(thiophen-2-yl)benzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
154-160 °C
cadeia de caracteres SMILES
c1csc(c1)-c2cc(cc(c2)-c3cccs3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H12S3/c1-4-16(19-7-1)13-10-14(17-5-2-8-20-17)12-15(11-13)18-6-3-9-21-18/h1-12H
chave InChI
UBHPRZXDFVCNHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.