Documentos Principais
748498
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 504,00
R$ 504,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 504,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrIO
Número CAS:
Peso molecular:
312.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 504,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
112-116 °C
grupo funcional
bromo
hydroxyl
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrIO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
chave InChI
WDXHGFYJUQMFDV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)