Documentos
748331
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6ClFO2S
Número CAS:
Peso molecular:
208.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
35-40 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-4-6(12(8,10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
ALEQALYEZFNWOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3