Documentos Principais
772356
Sigma-Aldrich
Lactose octaacetate
95%
Sinônimo(s):
4-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-1,2,3,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Selecione um tamanho
10 G
R$ 466,00
100 G
R$ 3.556,00
R$ 466,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 466,00
100 G
R$ 3.556,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H38O19
Número CAS:
Peso molecular:
678.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 466,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
75-78 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[R]OC1C(O[R])[C@@H](O[R])C(CO[R])O[C@H]1O[C@H]2C(O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])OC2CO[R].[*]C(C)=O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)