Documentos Principais
747483
Sigma-Aldrich
1-Phenyldodecane-d30
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
C6D5(CD2)11CD3
Peso molecular:
276.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+30
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D,12D2,13D,14D,15D2,16D,17D
chave InChI
KWKXNDCHNDYVRT-NPTDWAEGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)