747300
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution
10 nm avg. part. size (TEM), amine functionalized, 1 mg/mL Fe in H2O, dispersion
Sinônimo(s):
Fe NP NH2, FexOy, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
nanoparticles
Nível de qualidade
concentração
1 mg/mL Fe in H2O
magnetização
>45 emu/g (at room temperature; under 4500 Oe)
cor
brown
Tamanho médio da partícula
10 nm (TEM)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C
~1 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
chave InChI
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Do not freeze.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.