900148
Iron oxide (II,III), nanoparticles
30 nm avg. part. size (TEM), streptavidin functionalized, 1 mg/mL in H2O
About This Item
Produtos recomendados
forma
dispersion
nanoparticles
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 mL
condição de armazenamento
do not freeze
concentração
1 mg/mL in H2O
Tamanho médio da partícula
30 nm (TEM)
grupo funcional
streptavidin
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.