Documentos Principais
746703
Sigma-Aldrich
16-Mercaptohexadecanamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H33NOS
Número CAS:
Peso molecular:
287.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
96-102 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCS)N
InChI
1S/C16H33NOS/c17-16(18)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-19/h19H,1-15H2,(H2,17,18)
chave InChI
PIJCUJXBPYCINA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Amido derivative SAMs have been used to control the protein absorption in biological applications. “Wave function engineering” through charge transport by tunneling across self-assembled monolayers (SAMs) for molecular electronics.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
"Evaluation of amine- and amide-terminated self-assembled monolayers as "Molecular glues" for Au and SiO2 substrates"
Hooper; A. E.; Werho; D.; Hopson; T.; Palmer; O.
Surface and Interface Analysis : SIA, 31, 809-809 (2001)
"w-Terminated alkanethiolate monolayers on surfaces of copper; silver; and gold have similar wettabilities"
Laibinis; Paul E.; Whitesides; George M.
Journal of the American Chemical Society, 114, 1990-1990 (1992)