Documentos
746681
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
400 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Sinônimo(s):
Gold nanodispersion, Au NP, Gold colloid
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
nanoparticles
suspension
concentração
~1.9E+8 particles/mL
DO
1
diâmetro
400 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of CytoDiagnostics, Inc.