Documentos Principais
173029
Sigma-Aldrich
Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate
98%
Sinônimo(s):
Bis(carboxymethyl) trithiocarbonate, Di(carboxymethyl) trithiocarbonate, Trithiocarbodiglycolic acid
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.226,00
R$ 1.226,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.226,00
About This Item
Fórmula linear:
(HO2CCH2S)2CS
Número CAS:
Peso molecular:
226.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.226,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
172-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CSC(=S)SCC(O)=O
InChI
1S/C5H6O4S3/c6-3(7)1-11-5(10)12-2-4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
GQECANUIPBFPLA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Huazhen Tao et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-18)
Photocatalyzed polymerization using organic molecules as catalysts has attracted broad interest because of its easy operation in ambient environments and low toxicity compared with metallic catalysts. In this work, we reported that 4,7-di(thiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole (DTBT) can act as an efficient photoredox