Documentos Principais
745960
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyridine N-oxide
Sinônimo(s):
2,6-Dibromopyridine 1-oxide, 2,6-Dibromopyridine oxide
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.267,00
R$ 1.267,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.267,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3Br2NO
Número CAS:
Peso molecular:
252.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.267,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
180-190 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=[N+]([O-])C(Br)=CC=C1
InChI
1S/C5H3Br2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
chave InChI
YOJAFCXACCYASM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)