745820
Difluoro{3-ethyl-5-[1-(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron
98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3,5,7,8-Pentamethyl-2,6-diethylpyrromethene-difluoroborate, 2,6-Diethyl-1,3,5,7,8-pentamethylpyrromethene-boron difluoride, 3-Ethyl-5-[1-(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole, boron complex, Exciton Pyrromethene 567, P 567, Pyrromethene 567
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98% (HPLC)
Formulário
solid
pf
208-213 °C
fluorescência
λex 522 nm
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=C(C)C(CC)=C(C)N1B(F)2F)=C3[N]2=C(C)C(CC)=C3C
InChI
1S/C18H25BF2N2/c1-8-15-10(3)17-12(5)18-11(4)16(9-2)14(7)23(18)19(20,21)22(17)13(15)6/h8-9H2,1-7H3
chave InChI
DZSMVBDAUBBZJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Used for solid-state dye laser devices.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)