Documentos Principais
745456
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride-3,3,3′,3′,4,4,4,4′,4′,4′-d10
99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2CH2COOCOCH2CD2CD3
Peso molecular:
168.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
chave InChI
YHASWHZGWUONAO-MWUKXHIBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)