Documentos Principais
745413
Sigma-Aldrich
Potassium benzyl cyanocarbamate
Sinônimo(s):
Looper Reagent, Potassium N-cyanocarbamic acid, phenylmethyl ester
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.504,00
R$ 2.504,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.504,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7KN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.504,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
228-232 °C
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[K]N(C#N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2.K/c10-7-11-9(12)13-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
HZBHQPNPJVDRMR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
In tandem with TMSCl, product generates an in situ N-silylcarbodiimide that rapidly guanylates a variety of amines at room temperature.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Looper; R. E.;
The Journal of Organic Chemistry, 76, 6957-6957 (2011)