Documentos
744344
Sigma-Aldrich
(S,S)-Bicyclo[2.2.1]heptane-2,5-dione
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -4.3±0.2°, c = 2 in chloroform
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C[C@@H]2C[C@H]1CC2=O
InChI
1S/C7H8O2/c8-6-2-4-1-5(6)3-7(4)9/h4-5H,1-3H2/t4-,5-/m0/s1
chave InChI
RVFBNLMXCXFOET-WHFBIAKZSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3