741930
Poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid)
acrylic acid 15 mol %
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals
composição
acrylic acid, 15 mol %
viscosidade
7500-12500, 5 % in H2O
temperatura de transição
LCST 32-36 °C (UVVI, water, pH 3-5)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.