Documentos
649171
Sigma-Aldrich
Poly(2-propylacrylic acid)
average Mn 20,000-80,000
Sinônimo(s):
2-Propylacrylic acid homopolymer
About This Item
Fórmula linear:
(C6H10O2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
forma
solid
peso molecular
average Mn 20,000-80,000
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
pH-sensitive polymer for drug delivery.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3