Documentos Principais
741310
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
96%
Sinônimo(s):
6-Bromo-3-(dimethyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrF2N
Número CAS:
Peso molecular:
208.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
25-30 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
chave InChI
QUHDJDVFZSVUOH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)