Documentos Principais
741183
Sigma-Aldrich
2-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.549
densidade
1.106 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncccc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-7(5-9)3-2-4-8-6/h2-5H,1H3
chave InChI
JHRPHASLIZOEBJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
200.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.33 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)