Documentos Principais
741167
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-diphosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
ADP-15N5 disodium salt
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 914,00
10 MG
R$ 4.376,00
25 MG
R$ 8.940,00
R$ 914,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 914,00
10 MG
R$ 4.376,00
25 MG
R$ 8.940,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H1315N5Na2O10P2
Peso molecular:
476.13
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
R$ 914,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
powder
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)