740942
Indium antimonide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
crystals
cadeia de caracteres SMILES
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
chave InChI
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.