Documentos Principais
740438
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylacetyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrClO
Número CAS:
Peso molecular:
233.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
liquid
densidade
1.573 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
chave InChI
VQVBNWUUKLBHGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)