Documentos Principais
739758
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-methylpyridine
97%
Sinônimo(s):
2-Iodo-3-picoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6IN
Número CAS:
Peso molecular:
219.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.627
densidade
1.827 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccnc1I
InChI
1S/C6H6IN/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
chave InChI
PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)