739278
6,13-Bis((triethylsilyl)ethynyl)pentacene
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
TES pentacene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
crystals
pf
261-266 °C
propriedades semicondutoras
P-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3ccccc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5ccccc5cc14
InChI
1S/C38H42Si2/c1-7-39(8-2,9-3)23-21-33-35-25-29-17-13-15-19-31(29)27-37(35)34(22-24-40(10-4,11-5)12-6)38-28-32-20-16-14-18-30(32)26-36(33)38/h13-20,25-28H,7-12H2,1-6H3
chave InChI
WSBQAUOFFOKRMX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Conteúdo relacionado
A eletrônica orgânica utiliza condutores e semicondutores orgânicos para aplicações em dispositivos fotovoltaicos, diodos orgânicos emissores de luz e transistores orgânicos de efeito de campo.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.