738581
Platinum on graphitized carbon
extent of labeling: 10 wt. % loading
Sinônimo(s):
10% Pt on Vulcan XC72, 10% Pt/Vulcan
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
10 wt. % loading
tamanho de partícula
<5 nm (Pt)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.