Documentos Principais
738328
Sigma-Aldrich
6-Bromobenzo[b]thiophene
97%
Sinônimo(s):
6-Bromobenzothiophene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.006,00
R$ 1.006,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.006,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5BrS
Número CAS:
Peso molecular:
213.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.006,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
56-60 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2ccsc2c1
InChI
1S/C8H5BrS/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5H
chave InChI
OQIMJOXSDVGEBU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)