Documentos Principais
738174
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Sinônimo(s):
1-Bromomethyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrFNO2
Número CAS:
Peso molecular:
234.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.577
densidade
1.689 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
nitro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
chave InChI
NBRNHHKYVFAXCZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)