Documentos
737976
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoro-1,1′-biphenyl
97%
Sinônimo(s):
2,4-Difluorobiphenyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8F2
Número CAS:
Peso molecular:
190.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
61-66 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
chave InChI
JVHAJKHGPDDEEU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3