Documentos Principais
533645
Sigma-Aldrich
2,2′-Difluorobiphenyl
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 3.356,00
R$ 3.356,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 3.356,00
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4C6H4F
Número CAS:
Peso molecular:
190.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.356,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
pf
117-121 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1-c2ccccc2F
InChI
1S/C12H8F2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
chave InChI
PXFIPIAXFGAEMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)