Documentos Principais
736708
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5 methyl-d3 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2OCOOCD3
Número CAS:
Peso molecular:
112.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
chave InChI
JBTWLSYIZRCDFO-AUOAYUKBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
26.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)