Documentos Principais
573019
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
1,3-Dioxolan-2-one-d4, Deuterated ethylene carbonate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 6.934,00
5 G
R$ 22.780,00
R$ 6.934,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 6.934,00
5 G
R$ 22.780,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3D4O3
Número CAS:
Peso molecular:
92.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
R$ 6.934,00
Check Cart for Availability
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
246 °C
pf
34-37 °C
densidade
1.379 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2
chave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-LNLMKGTHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Katie L Browning et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(31), 17356-17365 (2019-07-30)
With the use of in situ neutron reflectometry (NR) we show how the addition of an electronically conductive polymeric binder, PEFM, mediates the solid-electrolyte interphase (SEI) formation and composition on an amorphous Si (a-Si) electrode as a function of the