Documentos Principais
736643
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(di-tert-butylphosphino)methyl]pyridine silver(I) tetrafluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H43AgBF4NP2
Número CAS:
Peso molecular:
590.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: silver
reagent type: catalyst
pf
272-277 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H43NP2.Ag.BF4/c1-20(2,3)25(21(4,5)6)16-18-14-13-15-19(24-18)17-26(22(7,8)9)23(10,11)12;;2-1(3,4)5/h13-15H,16-17H2,1-12H3;;/q;+1;-1
chave InChI
MHUQMBQVIZYFEM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)