Documentos Principais
736449
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1,1′,1′-d4,-1,3-propanediamine
98 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
1,3-Bis(ethyl-d2-amino)propane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CD2NH(CH2)3NHCD2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
134.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
densidade
0.844 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C)NCCCNC([2H])([2H])C
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/i3D2,4D2
chave InChI
BEPGHZIEOVULBU-KHORGVISSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)