Documentos Principais
736376
Sigma-Aldrich
3,4-Diamino-2-chloropyridine
97%
Sinônimo(s):
2-Chloropyridine-3,4-diamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
143.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
158-163 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccnc(Cl)c1N
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-5-4(8)3(7)1-2-9-5/h1-2H,8H2,(H2,7,9)
chave InChI
PWOIYBVEDIFBEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)