Documentos Principais
542814
Sigma-Aldrich
3-Pyridylamidoxime
98%
Sinônimo(s):
N-Hydroxynicotinamidine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 453,00
R$ 453,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 453,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N3O
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 453,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
130-135 °C (lit.)
grupo funcional
amine
oxime
cadeia de caracteres SMILES
N\C(=N\O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
chave InChI
AQBMQGDKWIPBRF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Pyridylamidoxime (pyridine-3-amidoxime, Py-3-AO) can be synthesized from the reaction between hydroxylamine hydrochloride, sodium hydroxide and 3-cyanopyridine (dissolved in ethanol).[1]
Aplicação
3-Pyridylamidoxime may be used in the synthesis of 3-(3-pyridyl)-5-trichloromethyl-1,2,4-oxadiazole.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Separation of isomeric monocyanopyridine and pyridinemonoamidoxime hydrochlorides by thin-layer chromatography.
Pearse Jr GA.
Journal of Chromatography A, 177, 174-176 (1979)
Studies on the Synthese of N-Heterocyclic Compounds. III. Hypocholesterolemic 1, 2, 4-Oxadiazole Derivatives (1).
Yurugi S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 21(8), 1641-1650 (1973)