Documentos Principais
736031
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3BrFN
Número CAS:
Peso molecular:
200.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
74-79 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(C#N)c(Br)c1
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3H
chave InChI
MNNDREXLRLDWEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)