Documentos Principais
735892
Sigma-Aldrich
Poly(styrene)-block-poly(acrylic acid), azide terminated
average Mn 8,700
Sinônimo(s):
PS-b-PAA, Polystyrene-polyacrylic acid polymersome forming polymer
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(C6H5)[CH2CH(C6H5)]x [CH2CH(CO2H)]y N3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
peso molecular
Mn 1,600-1,950 (poly(acrylic acid))
Mn 6,500-7,000 (polystyrene)
Mn 8,100-9,100
average Mn 8,700
pf
192-197 °C
Mw/Mn
1.2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.