Documentos Principais
735876
Sigma-Aldrich
1-(2-aminoethyl)-3-pyrrolidinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.502
densidade
1.066 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCN1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H14N2O/c7-2-4-8-3-1-6(9)5-8/h6,9H,1-5,7H2
chave InChI
ZNLCTCNYKCENHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)