Documentos Principais
735574
Sigma-Aldrich
(S)-1-Fmoc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Sinônimo(s):
(S)-1-Fmoc-4-oxohomoproline, Fmoc-L-Homopro(4-oxo)-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H19NO5
Número CAS:
Peso molecular:
365.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
228-233 °C
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H19NO5/c23-13-9-10-22(19(11-13)20(24)25)21(26)27-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,18-19H,9-12H2,(H,24,25)/t19-/m0/s1
chave InChI
YGAHCGORXONSSM-IBGZPJMESA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)