Documentos Principais
734934
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4BrF3
Número CAS:
Peso molecular:
225.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.495
densidade
1.711 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)c1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,7H
chave InChI
WAJOYKZVIXCVTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
171.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
77.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)