Documentos Principais
73466
Sigma-Aldrich
(RP,R′P)-1,1′-Bis(dicyclohexylphosphino)-2,2′-bis[(S)-α-(dimethylamino)benzyl]ferrocene
≥97%
Sinônimo(s):
(1S,1′S)-1,1′-Bis(dicyclohexylphosphino)-2,2′-bis[(S)-(dimethylamino)phenylmethyl]ferrocene (acc to CAS), Mandyphos SL-M002-2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C52H74FeN2P2
Número CAS:
Peso molecular:
844.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97%
forma
powder
pureza óptica
ee: ≥99%
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].CN(C)[C@H]([C]1[CH][CH][CH][C]1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c4ccccc4.CN(C)[C@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H37NP.Fe/c2*1-27(2)26(21-13-6-3-7-14-21)24-19-12-20-25(24)28(22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h2*3,6-7,12-14,19-20,22-23,26H,4-5,8-11,15-18H2,1-2H3;/t2*26-;/m00./s1
chave InChI
OMHGSRQJSWIMDO-FKMBXMNYSA-N
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)