Documentos Principais
734500
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydrazinopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
188.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
132-137 °C
cadeia de caracteres SMILES
NNc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-4-1-2-5(9-7)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,8,9)
chave InChI
QYQLEYTXFMOLEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)