Documentos Principais
734373
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Isobutane-13C4
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)313CH
Peso molecular:
62.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
gas
p.e.
-12 °C (lit.)
pf
-160 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
NNPPMTNAJDCUHE-JCDJMFQYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-117.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-83 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)