734055
Tributyl(4,5-dihydrofuran-2-yl)stannane
97%
Sinônimo(s):
Tributyl(4,5-dihydrofuran-2-yl)tin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.493
densidade
1.128 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CCCO1
InChI
1S/C4H5O.3C4H9.Sn/c1-2-4-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1H,2,4H2;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
QTYBKWIPVOTUQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In the palladium-catalyzed Stille coupling reaction to prepare furan-containing aryl derivatives by reacting with various aryl halides.
- To synthesize 2,3-dihydro-5-(2-methylphenyl)furan by coupling with 2-iodotoluene in the presence of a palladium catalyst.
- In the chemoselective preparation of hexatrienes by the tandem palladium-catalyzed Heck and Stille coupling of bromohexenyl triflates and acrylates.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)