Documentos Principais
733938
Sigma-Aldrich
2,4-Diaminotoluene-α,α,α-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2,4-Diaminotoluene-methyl-d3, 2,4-Toluenediamine-methyl-d3, 4-Methyl-d3-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-d3-m-phenylenediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7D3H7N2
Peso molecular:
125.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
97-99 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3/i1D3
chave InChI
VOZKAJLKRJDJLL-FIBGUPNXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)