Key Documents
732583
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methylpyrazole-4-carboxylate
Sinônimo(s):
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
51-55 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1c[nH]nc1C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-8-9-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
HHYVTIKYZUMDIL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)